Läs mer
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523511 5 g Glass bottle 5g
10317470 25 g Glass bottle 25g
10762705 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6939-93-1
Molekylformel C8H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 245.028
MDL-nummer MFCD00002404
InChI-nyckel MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC-namn 4-bromobenzene-1,3-dicarboxylic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisophthalic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 297.0°C to 299.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 838
Formel vikt 245.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromoisophthalic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.