Läs mer
4-Bromoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromoisophthalic acid |
| CAS | 6939-93-1 |
| Molekylformel | C8H5BrO4 |
| MDL-nummer | MFCD00002404 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | OC(=O)C1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.03 |
| Procent renhet | 98% |