Läs mer
4-bromoisophtalsyra, TRC
Produktkod. 30338213
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338213 5 g
1 options
Produktkod. 30338213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6862085G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisophthalic Acid
CAS 6939-93-1
Molekylformel C8H5BrO4
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770
InChI formel InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
IUPAC-namn 4-bromoisoftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 245.02
Formel vikt 243.9371