Läs mer
4-Bromoisoquinoline, 98%
Produktkod. 11418506
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418506 5 g 5g
11428506 25 g 25g
11438506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15951.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1532-97-4
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.06
MDL-nummer MFCD00006904
InChI-nyckel SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
PubChem CID 73743
IUPAC-namn 4-bromoisokinolin
LEDER BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisoquinoline
Smältpunkt 39°C to 43°C
Kokpunkt 285°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 114431
Formel vikt 208.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.