Läs mer
4-bromoisoquinolin, TRC
Produktkod. 30334615
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30334615 25 g
1 options
Produktkod. 30334615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68448825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisoquinoline
CAS 1532-97-4
Molekylformel C9 H6 Br N
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
LEDER Brc1cncc2ccccc12
IUPAC-namn 4-bromoisoquinolin
Molekylvikt (g/mol) 208.05
Formel vikt 206.9684