Läs mer
4-Bromoisoxazol, 95 %
Produktkod. 15589573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15589573 5 g 5g
15579573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15589573 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458730050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97925-43-4
Molekylformel C3H2BrNO
Molekylvikt (g/mol) 147.96
InChI-nyckel IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
PubChem CID 3862248
IUPAC-namn 4-brom-1,2-oxazol
LEDER C1=C(C=NO1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoisoxazole
Smältpunkt 39,0 °C till 41,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.96
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromoisoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.