Läs mer
4-Bromomandelic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626482 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10626482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107110100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomandelic acid
Namnnotering 96%
CAS 6940-50-7
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115.0°C to 120.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7BrO3
Linjär formel BrC6H4CH(OH)COOH
MDL-nummer MFCD00004232
Kvantitet 10 g
Beilstein 10, 210
Merck Index 15, 1434
Synonym 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI-nyckel BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-namn 2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 231.05
PubChem CID 97930
Formel vikt 231.05
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromomandelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.