Läs mer
4-Bromomandelic acid, 98+%
Produktkod. 11479843
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479843 5 g 5g
11489843 25 g 25g
11499843 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12978.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6940-50-7 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
4-bromandelsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt. 4-bromandelsyra används huvudsakligen som ett analytiskt reagens för zirkonium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromoandelsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt. 4-bromandelsyra används huvudsakligen som ett analytiskt reagens för zirkonium.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6940-50-7
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.05
MDL-nummer MFCD00004232
InChI-nyckel BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
PubChem CID 97930
IUPAC-namn 2-(4-bromfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomandelic acid
Smältpunkt 115°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1567909
Merck Index 14,1424
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 231.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.