missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| CAS | 147404-72-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C14 H12 Br N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12BrNO/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H2,16,17) |
| LEDER | NC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.16 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?