Läs mer
4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide |
| CAS | 147404-72-6 |
| Molekylformel | C14 H12 Br N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12BrNO/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H2,16,17) |
| LEDER | NC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.16 |
| Formel vikt | 289.0102 |