missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid |
| CAS | 150766-86-2 |
| Molekylformel | C14 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Telmisartan-Bromo Acid Impurity, Telmisartan Bromo Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.14 |
| Formel vikt | 289.9942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?