Läs mer
4-(Brommetyl)-1-klor-2-metoxibensen, TRC
Produktkod. 30333854
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30333854 500 mg
1 options
Produktkod. 30333854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB688590500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
CAS 103347-14-4
Molekylformel C8H8BrClO
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
LEDER COc1cc(CBr)ccc1Cl
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-1-klor-2-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 235.51
Formel vikt 233.9447