Läs mer
4-brommetyl-2(lH)-kinolinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406986
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406986 5 g 5g
11496976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25305.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4876-10-2 | Molekylformel: C2H4Cl2O | Molekylvikt: 114,95 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4876-10-2
MDL-nummer MFCD03426152
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
Smältpunkt ∼254 °C (dekomposition)
Molekylformel C2H4Cl2O
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Synonym dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether
InChI-nyckel GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(metoxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 114.95
PubChem CID 21004
Formel vikt 238.08
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.