Läs mer
4-bromometyl-2(1H)-kinolinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 4876-10-2 |
| Molekylformel | C10 H8 Br N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13) |
| LEDER | BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-(brommetyl)-1H-kinolin-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.081 |
| Formel vikt | 236.979 |