Läs mer
4-bromometyl-2(1H)-kinolinon, TRC
Produktkod. 30336560
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336560 1 g
1 options
Produktkod. 30336560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6877751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Molekylformel C10 H8 Br N O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
InChI formel InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
LEDER BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-1H-kinolin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 238.081
Formel vikt 236.979