Läs mer
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5 |
| CAS | 1346603-73-3 |
| Molekylformel | C6H6D5BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-d5, DL-Isopropylideneglycerol-1-bromohydrin-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[bromo(dideuterio)methyl]-4,5,5-trideuterio-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.09 |
| Formel vikt | 199.0256 |