Läs mer
4-brommetyl-2,6-diklorpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10077999 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10077999 1 g Glasflaska 1g
10087999 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10077999 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433440010
Kemiska identifierare
CAS 175204-45-2
Molekylformel C6H4BrCl2N
Molekylvikt (g/mol) 241
MDL-nummer MFCD00052637
InChI-nyckel XDKGMGJZRFOZRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine,4-bromomethyl-2,6-dichloro, 4-bromomethyl-2 6-dichloropyridine, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-bromomethyl-2,6-dichloro-pyridine, 2,6-dichloro-4-bromomethyl pyridine, 4-bromomethyl-2,6-bis chloranyl pyridine
PubChem CID 2781829
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-2,6-diklorpyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-2, 6-dichloropyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42.5°C to 43.2°C
Färg Gult
Kokpunkt 118.0°C (0.2 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.