Läs mer
4'-bromometyl-2-cyanobifenyl, TRC
Produktkod. 30136206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136206 5 g
30005489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6853355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114772-54-2
Molekylformel C14 H10 Br N
Molekylvikt (g/mol) 272.14
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]benzonitril
LEDER BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
Formel vikt 270.9997
Procent renhet >95%