Läs mer
4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Produktkod. 15485286
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485286 250 mg 250mg
15475286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59821.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1029439-49-3 | C13H17BBrFO2 | 314.989 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1029439-49-3
Molekylformel C13H17BBrFO2
Molekylvikt (g/mol) 314.989
MDL-nummer MFCD18434471
InChI-nyckel QOCYLABQSVWXGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 53217331
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)-2-fluorfenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 62°C to 64°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 314.99
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.