missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile |
| CAS | 222978-03-2 |
| Molekylformel | C8H5BrFN |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-(bromomethyl)benzonitrile, 4-Bromomethyl-2-fluorobenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrFN/c9-4-6-1-2-7(5-11)8(10)3-6/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1cc(CBr)ccc1C#N |
| IUPAC-namn | 4-(bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.03 |
| Formel vikt | 212.9589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?