Läs mer
4-Bromomethyl-2-methoxymethyl-5-methylisoxazolin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromomethyl-2-methoxymethyl-5-methylisoxazolin-3-one |
| CAS | 153201-10-6 |
| Molekylformel | C7 H10 Br N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BrNO3/c1-5-6(3-8)7(10)9(12-5)4-11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COCN1OC(=C(CBr)C1=O)C |
| IUPAC-namn | 4-(bromomethyl)-2-(methoxymethyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.06 |
| Formel vikt | 234.9844 |