Läs mer
4-brommetyl-3-fluorbensonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479838 5 g 5g
15469838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63245.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105942-09-4
Molekylformel C8H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 214.04
MDL-nummer MFCD07368341
InChI-nyckel ZESZAIOGACKOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanobenzyl bromide, 2-fluoro-4-cyanbenzyl bromide, benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro, 2-fluoro-4-cyanobenzylbromide, 3-fluoro-4-bromomethyl benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluoro-benzonitrile, 4-bromomethyl-3-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4907
PubChem CID 2783149
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-3-fluorbensonitril
LEDER FC1=C(CBr)C=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-3-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 75°C to 79°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 7758134
Formel vikt 214.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.