Läs mer
4-(brommetyl)-3-metyl-5-fenylisoxazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592462
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10592462 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10502472 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10592462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20308CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 113841-59-1
Molekylformel C11H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 252.111
MDL-nummer MFCD03086124
InChI-nyckel KCGVZUOBUPWFJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776518
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-3-metyl-5-fenyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=NOC(=C1CBr)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl
Formel vikt 252.11
Procent renhet 95%