Läs mer
4-bromometyl-3-nitrobensoesyra, 97 %
Produktkod. 11480798
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480798 25 g 25g
11460798 1 g 1g
11470798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25255.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 55715-03-2 | C8H6BrNO4 | 260,043 g/mol
4-brommetyl-3-nitrobensoesyra används som en reaktant i syntesen av 4-brommetyl-3-nitrobensoesyrasuccinimidester, 4-((2-(hydroximetyl)fenylamino)metyl)-3-nitrobensoesyra, 4-(2-hydroxietylmerkaptyl-3-nitrometyl)-3-nitrobensoesyra. Det används också som ett tiolfotoavskyddande reagens, ett utgångsmaterial i syntesen av 2H-indazolbaserat bibliotek med användning av parallella lösningsfasmetoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-brommetyl-3-nitrobensoesyra används som en reaktant i syntesen av 4-brommetyl-3-nitrobensoesyrasuccinimidester, 4-((2-(hydroximetyl)fenylamino)metyl)-3-nitrobensoesyra, 4-(2-hydroxietylbensoesyra-3-nimetyl)metyl-3-nitrometyl. Det används också som ett tiolfotoavskyddande reagens, ett utgångsmaterial i syntesen av 2H-indazolbaserat bibliotek med användning av parallella lösningsfasmetoder.
Löslighet
Löslig i DMF och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55715-03-2
Molekylformel C8H6BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 260.043
MDL-nummer MFCD00216575
InChI-nyckel QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro, 3-nitro-4-bromomethylbenzoic acid, bnba, acmc-1auor, ksc495i9f, 3-nitro-4-bromomethyl benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro benzoic acid
PubChem CID 132386
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 128 °C till 133 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Lösligt i DMF och diklormetan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 260.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.