Läs mer
4-(brommetyl)-5-metyl-3-fenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120972
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10120972 250 mg 250mg
10497992 1 g 1g
10220085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10120972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00508CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 180597-83-5
Molekylformel C11H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 252.11
MDL-nummer MFCD02677680
InChI-nyckel UICMWXWMCOJBIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776147
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-5-metyl-3-fenyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=C(CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl
Formel vikt 252.11
Procent renhet 97%