Läs mer
4-Brommetyl-6,7-dimetoxykumarin, 95 %
Produktkod. 15471897
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471897 0.1 g 0.1g
15451897 0.5 g 0.5g
15461897 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043402.77
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Fluorescerande märkningsreagens; Används i HPLC för detektion av karboxylsyror | CAS: 88404-25-5 | C12H11BrO4 | 299,12 g/mol
4-brommetyl-6,7-dimetoxikumarin används som fluorescerande märkningsreagens för omvänd fas HPLC-separation och detektion av karboxylsyror. Det används också som derivatiseringsreagens: för kvantifiering av klofibrin-, bezafibrin- och fenofibrinsyror i levern genom vätskekromatografi, för bestämning av koncentrationen av tripeptidglutation genom matrisassisterad laserdesorptionjoniserings-time-of-flight-masspektrometri och för bestämning av karboxylsyror vid kromatografisk detektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88404-25-5
Molekylformel C12H11BrO4
Molekylvikt (g/mol) 299.12
MDL-nummer MFCD00011570
InChI-nyckel JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy coumarin, 4-bdmc, brdmc-4,6,7, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2-oxo-2h-benzopyran
PubChem CID 128870
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-6,7-dimetoxikromen-2-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C(=CC(=O)O2)CBr)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Kvantitet 0.1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4750487
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 299.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.