Läs mer
4-(brommetyl)-6,7-dimetoxikumarin, TRC
Produktkod. 30333274
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30333274 250 mg
1 options
Produktkod. 30333274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685350250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin
CAS 88404-25-5
Molekylformel C12 H11 Br O4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
LEDER COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-6,7-metoxichromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 299.12
Formel vikt 297.9841