missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromomethyl-7-acetoxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromomethyl-7-Acetoxycoumarin |
| CAS | 2747-04-8 |
| Molekylformel | C12 H9 Br O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrO4/c1-7(14)16-9-2-3-10-8(6-13)4-12(15)17-11(10)5-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr |
| IUPAC-namn | [4-(bromomethyl)-2-oxochromen-7-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.1 |
| Formel vikt | 295.9684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?