Läs mer
4-brommetyl-7-metoxykumarin, TRC
Produktkod. 30336544
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336544 1 g
1 options
Produktkod. 30336544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6854001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Molekylformel C11 H9 Br O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
IUPAC-namn 4-(brommetyl)-7-metoxichromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 269.09
Formel vikt 267.9735