Läs mer
4-(brommetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581724
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10581724 1 g 1g
10682875 250 mg 250mg
10517484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07312DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51359-78-5
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
InChI-nyckel XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formel vikt 199.05
Procent renhet 97%