Läs mer
4-(brommetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682875 250 mg 250mg
10581724 1 g 1g
10517484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07312CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51359-78-5
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
InChI-nyckel XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formel vikt 199.05
Procent renhet 97%