Läs mer
4-(brommetyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344326 5 g 5g
11334326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19954.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138500-85-3 | C13H18BBrO2 | 297.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138500-85-3
Molekylformel C13H18BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 297.00
MDL-nummer MFCD02179493
InChI-nyckel CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-bromomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboronate, 4-bromomethyl benzeneboronicacidpinacolester, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3734506
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 7921808
Formel vikt 297
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.