Läs mer
4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, tech. 85%
Produktkod. 11324326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324326 5 g 5g
11314326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19953.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68162-47-0
Molekylformel C7H8BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 214.85
MDL-nummer MFCD01318113
InChI-nyckel PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
IUPAC-namn [4-(brommetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼145°C to 150°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3030979
Formel vikt 214.85
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.