Läs mer
4-(brommetyl)bensensulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 15463017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463017 1 g 1g
11499362 5 g 5g
11409372 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10120.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269,537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66176-39-4
Molekylformel C7H6BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.537
MDL-nummer MFCD00156129
InChI-nyckel QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 72 °C till 75 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2364328
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 269.55
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.