Läs mer
4-(Bromomethyl)benzoic acid, 97%
Produktkod. 11312126
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11312126
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03371.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
4-(brommetyl)bensoesyra fungerar som en mellanprodukt i syntesen av eprosartan, som används som ett antihypertensivt medel. Vidare används det vid framställning av 5,10,15,20-tetra(m-hydroxifenyl)klorin (temoporfin), som är en andra generationens fotosensibilisator. Utöver detta används det vid framställning av 4-(5-aryliden-2,4-dioxotiazolidin-3-yl)-metylbensoesyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(Brommetyl)bensoesyra fungerar som en mellanprodukt i syntesen av eprosartan, som används som ett antihypertensivt medel. Vidare används det vid framställning av 5,10,15,20-tetra(m-hydroxifenyl)klorin (temoporfin), som är en andra generationens fotosensibilisator. Utöver detta används det vid framställning av 4-(5-aryliden-2,4-dioxotiazolidin-3-yl)-metylbensoesyror.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, aminer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6232-88-8
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00002567
InChI-nyckel CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Smältpunkt 223°C to 227°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1862870
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.