Läs mer
4-(brommetyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11392116
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392116 5 g 5g
11302126 25 g 25g
11312126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03371.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
4-(brommetyl)bensoesyra fungerar som en mellanprodukt i syntesen av eprosartan, som används som ett antihypertensivt medel. Vidare används det vid framställning av 5,10,15,20-tetra(m-hydroxifenyl)klorin (temoporfin), som är en andra generationens fotosensibilisator. Utöver detta används det vid framställning av 4-(5-aryliden-2,4-dioxotiazolidin-3-yl)-metylbensoesyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(Brommetyl)bensoesyra fungerar som en mellanprodukt i syntesen av eprosartan, som används som ett antihypertensivt medel. Vidare används det vid framställning av 5,10,15,20-tetra(m-hydroxifenyl)klorin (temoporfin), som är en andra generationens fotosensibilisator. Utöver detta används det vid framställning av 4-(5-aryliden-2,4-dioxotiazolidin-3-yl)-metylbensoesyror.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, aminer och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6232-88-8
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00002567
InChI-nyckel CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Smältpunkt 223 °C till 227 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1862870
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.