Läs mer
4-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Produktkod. 11499077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499077 5 g 5g
11409087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20641.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-(brommetyl)bensonitril används vid syntes av ligander som innehåller en kelatbildande pyrazolyl-pyridingrupp med en vidhängande aromatisk nitril. Den är också användbar vid framställning av 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)metyl]bensonitril genom reaktion med 2H-tetrazol i närvaro av kaliumhydroxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(Brommetyl)bensonitril används vid syntes av ligander som innehåller en kelatbildande pyrazolyl-pyridingrupp med en vidhängande aromatisk nitril. Den är också användbar vid framställning av 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)metyl]bensonitril genom reaktion med 2H-tetrazol i närvaro av kaliumhydroxid.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17201-43-3
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.047
MDL-nummer MFCD00001829
InChI-nyckel UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Smältpunkt 113°C to 117°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 636717
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.