Läs mer
4'-(brommetyl)bifenyl-2-karbonitril, 98 %
Produktkod. 15421618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421618 25 g 25g
15401618 1 g 1g
15411618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55394.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114772-54-2
Molekylformel C14H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 272.145
MDL-nummer MFCD00671503
InChI-nyckel LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]bensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 272.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.