Läs mer
4-(brommetyl)bifenyl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10724953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10724953 5 g 5g
10120912 25 g 25g
11924531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368950050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2567-29-5 | C13H11Br | 247.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2567-29-5
Molekylformel C13H11Br
Molekylvikt (g/mol) 247.13
InChI-nyckel HZQLUIZFUXNFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethylbiphenyl, 4-bromomethyl biphenyl, 4-bromomethyl-1,1'-biphenyl, 4-phenylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenylbenzene, bromoethylbiphenyl, 4-biphenylmethylbromide, 4-bromomethyl-biphenyl
PubChem CID 257716
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)biphenyl
Smältpunkt 83.0°C to 86.0°C
Färg Beige till Gul
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4CH2Br
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vikt 247.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Bromomethyl)biphenyl
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.