Läs mer
4-(Bromomethyl)biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bromomethyl)biphenyl |
| CAS | 2567-29-5 |
| Molekylformel | C13H11Br |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(Bromomethyl)-1-phenylbenzene, 4-(Bromomethyl)-4-biphenyl, 4-(Bromomethyl)diphenyl, 4-Biphenylylmethyl Bromide, 4-Phenylbenzyl Bromide, NSC 86143, p-Phenylbenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Br/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-phenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.13 |
| Formel vikt | 246.0044 |