Läs mer
4-(Bromomethyl)-α-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Bromomethyl)-alpha-methyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 99807-54-2 |
| Molekylformel | C11 H13 Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Loxoprofen Impurity 9 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-8(11(13)14-2)10-5-3-9(7-12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.124 |
| Formel vikt | 256.01 |