Läs mer
(4-(Bromomethyl)phenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 71831-21-5 |
| Molekylformel | C8H9OBr |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2 |
| LEDER | OCc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(bromomethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |