Läs mer
4-(brommetyl)fenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10434895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10434895 5 g Glasflaska 5g
10107093 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10434895 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13737-36-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13737-36-5
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00010632
InChI-nyckel WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylacetic acid, 4-bromomethylphenylacetic acid, 2-4-bromomethyl phenyl acetic acid, pam acid, br-pam-linker, 4-carboxymethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl phenyl acetic acid, 4-bromomethyl phenylaceticacid
PubChem CID 4519056
IUPAC-namn 2-[4-(brommetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180°C to 182°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C6H4CH2COOH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.