Läs mer
4-(brommetyl)pyridinhydrobromid, 97 %
Produktkod. 10255054 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10255054 5 g 5g
10306354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255054 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397330050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73870-24-3 | C6H7Br2N | 252,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73870-24-3
Molekylformel C6H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 252.94
MDL-nummer MFCD01863545
InChI-nyckel VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrw
PubChem CID 12752219
IUPAC-namn 4-(brommetyl)pyridin;hydrobromid
LEDER [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Smältpunkt 189.0°C to 192.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.93
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.