Läs mer
4-(brommetyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10378022
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378022 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10622855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10356564 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10378022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29908DA
Kemiska identifierare
CAS 125552-89-8
Molekylformel C6H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 179.057
InChI-nyckel LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
PubChem CID 2773286
IUPAC-namn 4-(brommetyl)oxan
LEDER C1COCCC1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.06
Procent renhet 97%