missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromomethylbenzil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromomethylbenzil |
| CAS | 18189-19-0 |
| Molekylformel | C15 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrO2/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)15(18)14(17)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | BrCc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(bromomethyl)phenyl]-2-phenylethane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.15 |
| Formel vikt | 301.9942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?