missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Bromomethylbiphenyl-2-carboxylic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| CAS | 114772-38-2 |
| Molekylformel | C15 H13 Br O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO2/c1-18-15(17)14-5-3-2-4-13(14)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.17 |
| Formel vikt | 304.0099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?