Läs mer
4-Bromomethylphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromomethylphenylboronic acid |
| CAS | 68162-47-0 |
| Molekylformel | C7H8BBrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2 |
| LEDER | OB(O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(bromomethyl)phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.85 |
| Formel vikt | 213.9801 |