Läs mer
4-Bromofenetylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Molekylformel | C8H10NBr |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| LEDER | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromofenyl)ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vikt | 198.9997 |