Läs mer
4-Bromofenetylamin, TRC
Produktkod. 30329080
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329080 5 g
1 options
Produktkod. 30329080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6136655G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromophenethylamine
CAS 73918-56-6
Molekylformel C8H10NBr
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
LEDER NCCc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 2-(4-bromofenyl)ethanamin
Molekylvikt (g/mol) 200.08
Formel vikt 198.9997